missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-N-(1-Amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)benzamide hydrochloride, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30969708
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30969708 5 g
30974155 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30969708 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1431685g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material (S)-N-(1-Amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)benzamide hydrochloride
CAS 4299-03-0
Summenformel C13H20ClN5O2
MDL-Nummer MFCD00035003
Menge 5 g
SMILES O=C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O)C1=CC=CC=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 313.78
Reinheit (%) 95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.