Learn More
(S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11334975
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
374790-92-8
C13H22ClN
227.78
MFCD06199157
RKPRPVRHVBFULB-UHFFFAOYNA-N
s---n-3-pentyl-1-phenylethylamine hydrochloride, s-n-1-phenylethyl pentan-3-amine hydrochloride, pentan-3-yl 1s-1-phenylethyl amine hydrochloride
22831494
(pentan-3-yl)(1-phenylethyl)amine hydrochloride
Cl.CCC(CC)NC(C)C1=CC=CC=C1
374790-92-8
C13H22ClN
227.78
MFCD06199157
RKPRPVRHVBFULB-UHFFFAOYNA-N
s---n-3-pentyl-1-phenylethylamine hydrochloride, s-n-1-phenylethyl pentan-3-amine hydrochloride, pentan-3-yl 1s-1-phenylethyl amine hydrochloride
22831494
(pentan-3-yl)(1-phenylethyl)amine hydrochloride
Cl.CCC(CC)NC(C)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-N-(3-Pentyl)-1-phenylethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 232°C to 234°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 227.78
Reinheit (%) 99%