Learn More
(S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamin, ChiPros 99 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047476
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11394186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19299.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17480-69-2 | C15H24N | 218.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17480-69-2
Summenformel C15H24N
Molekulargewicht (g/mol) 218.36
MDL-Nummer MFCD00066325
InChI-Schlüssel UHABCGJJMSQRRP-ZDUSSCGKSA-O
Synonym s---n-benzyl-1-phenylethylamine, s---n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s-n-benzyl-1-phenylethanamine, s-n-benzyl-1-phenylethylamine, benzyl 1s-1-phenylethyl amine, s-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s--n-benzyl-alpha-phenylethylamine, pubchem5973, n-benzyl-d-amphetamine
PubChem CID 1268085
IUPAC-Name (cyclohexylmethyl)[(1S)-1-phenylethyl]azanium
SMILES C[C@H]([NH2+]CC1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Dichte 1.01
Siedepunkt 171°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.564
Menge 5 g
Beilstein 3650264
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung −39° (Neat)
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) 99%