Learn More
(S)-n-BOC-2-Amino-3-Phenylpropylcyanid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10548273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10548273 1 g Glasflasche 1 Gramm
10065023 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10548273 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 172695-25-9
Summenformel C15H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 260.34
MDL-Nummer MFCD06658950
InChI-Schlüssel BEJMQXQXIQDKCZ-CYBMUJFWSA-N
Synonym s-tert-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-boc-2-amino-3-phenylpropyl cyanide, tert-butyl n-2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-t-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanenitrile, tert-butyl s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, 5-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, s-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2734830
IUPAC-Name tert-Butyl N-[(2S)-1-cyan-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#N)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Schmelzpunkt 120°C to 125°C
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(CH2CN)NHCO2C(CH3)2
Menge 1 g
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.