Learn More
(S)-N-BOC-Allylglycin, 95%
Artikelnummer. 10176663 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10176663 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10039692 1 g Glasflasche 1 Gramm
10320244 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10176663 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390105000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90600-20-7 | C10H17NO4 | 215,249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90600-20-7
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.249
MDL-Nummer MFCD01320851
InChI-Schlüssel BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
PubChem CID 2734487
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enolsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-BOC-Allylglycine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung + 10.50
Spezifischer Drehzustand +10.50° (20°C c=1,methanol)
Menge 500 mg
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke