Learn More
(S)-N-FMOC-α-Methylvalin, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11975561 500 mg 500 Milligramm
11965561 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441155000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 169566-81-8 | Molecular Formula: C21H23NO4 | Molecular Weight: 353.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169566-81-8 , 1634-04-4
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD08752490
InChI-Schlüssel AWEZXIRZNQCCNN-NRFANRHFSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, fmoc-me-val-oh, fmoc-a-me-val-oh, fmoc-s-alpha-methylvaline, s-2-fmoc-amino-2,3-dimethylbutanoic acid, l-valine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-2-methyl, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-methyl-d-isovaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 11394064
SMILES CC(C)C(C)(NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-N-FMOC-α-Methylvaline
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C to 53°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 500 mg
Spezifische Drehung 8.4
Lösungsmittelrückstände 10.0% max. (MTBE)
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2,3-dimethylbutansäure
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.