Learn More
(S)-(+)-Nipecotinsäure, 96 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11916371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11916371 1 g 1 Gramm
11926371 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11916371
Marke: Thermo Scientific Acros 436540010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 59045-82-8
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
InChI-Schlüssel XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
PubChem CID 6575389
ChEBI CHEBI:222169
IUPAC-Name (3S)-Piperidin-3-carbonsäure
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Nipecotic acid
Schmelzpunkt 247°C to 249°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Spezifische Drehung + 4.6
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Nipecotic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.