Learn More
(S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16470146 2 g 2 Gramm
16451616 500 mg 500 Milligramm
16441209 1 g 1 Gramm
16435596 100 mg -
4 options
Artikelnummer. 16470146
Marke: Medchem Express HY114176
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and a linker used for EED-Targeted PROTAC.
(S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and a linker used for EED-Targeted PROTAC.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride
CAS 2245697-83-8
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H40ClN5O4S
Menge 2 g
Synonym VH032-C4-NH2 hydrochloride VHL Ligand-Linker Conjugates 13 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 28
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 109.6 mg/mL (193.58 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (88.31 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1C[C@H](O)C[C@H]1C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)=O)CCCCN.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 566.16
Formelmasse 566.16
Reinheit (%) 95.08%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death