Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl
Beschreibung
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and an alkyl/ether-based linker. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 751.42 g/mol |
| CAS | 1835705-55-9 |
| Inhalt und Lagerung | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 2 g |
| Synonym | VH032-C6-PEG3-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 12 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 8 |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.08 mM) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (133.08 mM; Need ultrasonic) |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.