Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-C4-Cl
Artikelnummer. 16481566
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 16481566
Marke: MedChemExpress HY103607
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-C4-Cl (VH032-PEG2-C4-Cl) is a conjugate of ligands for E3 and 13-atom-length linker.
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-PEG2-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and an alkyl/ether-based linker. (S,R,S)-AHPC-PEG2-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Spezifikation
Molekulargewicht 651.26 g/mol
CAS 1835705-57-1
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Menge 500 mg
Synonym VH032-PEG2-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 7 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 10
Löslichkeit DMSO : ≥ 50 mg/mL (76.77 mM) ∣ Ethanol : 50 mg/mL (76.77 mM; Need ultrasonic)
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.