missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-N3

Artikelnummer. 16461556
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16461556

Marke: MedChemExpress HY103598

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Spezifikation

Molekulargewicht 645.77 g/mol
CAS 1797406-80-4
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Menge 500 mg
Synonym VH032-PEG3-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 8 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 12
Löslichkeit Ethanol : 100 mg/mL (154.85 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 50 mg/mL (77.43 mM; Need ultrasonic)
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt