Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
Artikelnummer. 16461009
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16461009 1 g -
16492876 25 mg 25 Milligramm
16490237 50 mg 50 Milligramm
16463868 10 mg -
16454906 100 mg 100 Milligramm
16420096 2 g -
16401566 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16461009 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY103602
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
Spezifikation
Molekulargewicht 656.23 g/mol
CAS 2097971-11-2
Inhalt und Lagerung -80°C, protect from light, stored under nitrogen
Versandbedingung Shipping with dry ice
Menge 1 g
Synonym VH032-PEG3-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (76.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 50 mg/mL (76.19 mM)