missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-N3
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 689.82 g/mol |
| CAS | 1797406-81-5 |
| Inhalt und Lagerung | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | VH032-PEG4-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 5 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 4 |
| Löslichkeit | DMSO : 50 mg/mL (72.48 mM; Need ultrasonic) |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur