Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl
Artikelnummer. 16490096
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16490096 2 g
16471566 500 mg
16431019 1 g
16424916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490096 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY103606
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl is a conjugate of ligands for E3 and 25-atom-length linker.
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 6-unit PEG linker. (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Spezifikation
Molekulargewicht 827.47 g/mol
CAS 1835705-59-3
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Menge 2 g
Synonym VH032-PEG6-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 10 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 9
Löslichkeit Ethanol : 100 mg/mL (120.85 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 100 mg/mL (120.85 mM)