Learn More
(S)-Remoxipride Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-Remoxipride Hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H23BrN2O3.ClH/c1-4-19-9-5-6-11(19)10-18-16(20)14-13(21-2)8-7-12(17)15(14)22-3;/h7-8,11H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t11-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 406.0659 |