Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.00000kg
Beschreibung
- Gegen Kavitätenkorrosion beständige Wanne aus Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer
- LED-Anzeige für eingestellte und verbleibende Zeitdauer und Soll- und Ist-Temperatur
- Ergonomisch gestaltete Tragegriffe aus Kunststoff
- Neugestaltetes Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt das Aufwärmen
- Problemloses Ablassen der Reinigungsflüssigkeit über einen seitlichen Ablasskanal mit Drehscheibe
- Anordnung des Bedienfelds verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Elektronik
- Funktionstaste für Entgasen
- 80 kHz für längere Reinigungszeit, ideal zur Behandlung sehr kleiner und empfindlicher Gegenstände
- Edelstahlwanne und Kunststoffabdeckung sind separat erhältlich
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter | |
28 l | |
230 V Wechselstrom, 37 kHz, 1500 W | |
Elmasonic S 300 (H) | |
11 kg |
230 V Wechselstrom | |
340 T x 568 B x 321 H (mm) | |
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service sowie Industrie | |
30 °C bis 80 °C |