Learn More
S-tert-Butyl-L-Cystein-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485488 5 g 5 Gramm
15495488 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59244.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2481-09-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2481-09-6
MDL-Nummer MFCD00037426
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride
Farbe Weiß
Summenformel C10H16Si2
Synonym 1,4-bis dimethylsilyl benzene, benzene, 1,4-bis dimethylsilyl, p-phenylenebis dimethylsilane, 1,4-phenylenebis dimethylsilane, p-bis dimethylsilyl benzene, silane, p-phenylenebis dimethyl, silane, 1,4-phenylenebis dimethyl, 1,4 bis dimethylsilyl benzene
InChI-Schlüssel UHXCHUWSQRLZJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](=C1C=CC(=[Si](C)C)C=C1)C
IUPAC-Name (4-dimethylsilylidencyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-dimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 192.41
Menge 5 g
PubChem CID 6328729
Formelmasse 213.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver