Learn More
S-tert-Butyl-L-Cystein-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495488 25 g 25 Gramm
15485488 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59244.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2481-09-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2481-09-6
MDL-Nummer MFCD00037426
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride
Farbe Weiß
Summenformel C7H16ClNO2S
Synonym s-tert-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-oh.hcl, h-cys tbu-oh hcl, s-t-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-ohhcl, s-tert-butyl-l-cysteine-hydrogen chloride 1/1, 2r-2-amino-3-tert-butylsulfanyl propanoic acid hydrochloride, pubchem19026, h-cys but-oh hcl, h-cys but-oh hydrochloride
InChI-Schlüssel MHBMYFJKEBCMDR-JEDNCBNOSA-N
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-tert-butylsulfanylpropansäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 213.72
Menge 25 g
PubChem CID 17750295
Formelmasse 213.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver