Learn More
S-Trityl-L-Cysteinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490419 5 g 5 Gramm
15480419 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63628.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 166737-85-5 | C22H22N2OS | 362.491 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166737-85-5
Summenformel C22H22N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 362.491
MDL-Nummer MFCD22126061
InChI-Schlüssel OHWBGKONMFYEKL-FQEVSTJZSA-N
Synonym h-cys trt-nh2, r-2-amino-3-tritylthio propanamide, s-trityl-l-cysteinamide, s-trityl-l-cysteine amide, s-trityl-l-cysteinamide hydrochloride, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanamide, propanamide,2-amino-3-triphenylmethyl thio-, 2r, r-2-amino-3-tritylthio propanamide hydrochloride, ambotzhaa1560, h-cys trt-nh2.hcl
PubChem CID 44432703
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropanamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Trityl-L-cysteinamide
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 362.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver