Learn More
(S)-Verbenon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10046434
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10046434 5 g 5 Gramm
10199652 1 g 1 Gramm
10537953 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10046434
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01645DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-01-6
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00001343
InChI-Schlüssel DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC-Name (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-4-on
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-Verbenone
Dichte 0.9700g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 97%