missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A12 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | S100A12 |
---|---|
Konzentration | 0.37 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896304
|
Proteintech
16630-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886304
|
Proteintech
16630-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
S100A12 is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100A12 is proposed to be involved in specific calcium-dependent signal transduction pathways and its regulatory effect on cytoskeletal components may modulate various neutrophil activities. S100A12 is also a ligand for RAGE. Interaction with RAGE on mononuclear phagocytes, lymphocytes and endothelium triggers cellular activation. Nuclear factor kappa B, a key transcription factor for inflammatory events, is activated by S100A12/RAGE. S100A12 has also been shown to have anti-microbial properties.Spezifikation
S100A12 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P80511 | |
6283 | |
S100A12 Fusion Protein Ag9961 | |
Primary | |
-20°C | |
S100A12 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CAAF1, CAGC, Calgranulin C, CGRP, EN RAGE, ENRAGE, MRP6, Neutrophil S100 protein, p6, Protein S100 A12, S100A12 | |
S100A12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |