Learn More
S100A3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15525242
  • 464.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MARPLEQAVA AIVCTFQEYA GRCGDKYKLC QAELKELLQK ELATWTPTEF Sequence homology: Cow: 82%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 93%
S100A3 Polyclonal antibody specifically detects S100A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
S100A3
Polyclonal
Unconjugated
S100A3
Protein S100-A3; Protein S-100E; S100 calcium binding protein A3; S100 calcium-binding protein A3; S100A3; S100E
Rabbit
Protein A
RUO
6274
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P33764
S100A3
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human S100A3