Learn More
S186, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465928 10 mg 10 Milligramm
16452077 50 mg -
16418567 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465928 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13950
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress S186 is a kind of sodium salts of calcium-acetylpropylamine phosphonate(APA); a new strontium-specific chelating agent.
S186 is a kind of sodium salts of calcium-acetylpropylamine phosphonate(APA)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S186
Physikalische Form Solid
CAS 97759-16-5
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H10CaNNaO7P2
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (311.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C)NC(CC)(P([O-])([O-])=O)P(O)(O[Na])=O.[Ca+2]
Molekulargewicht (g/mol) 321.15
Formelmasse 321.15
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research