missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S55746, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200100156
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481127 50 mg -
16465656 100 mg -
16447627 5 mg -
16434878 10 mg -
16413276 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481127 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY117288

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress S55746 (BCL201) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 (BCL201) has antitumor activity with low toxicity.

S55746 (BCL201) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 (BCL201) has antitumor activity with low toxicity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material S55746
CAS 1448584-12-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C43H42N4O6
Menge 50 mg
Synonym BCL201
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (70.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2CCCCN2C(C3=C(C(N4CC5=C(C=CC=C5)C[C@H]4CN6CCOCC6)=O)C=C(OCO7)C7=C3)=C1)N(C8=CC=C(O)C=C8)C9=CC=CC=C9
Molekulargewicht (g/mol) 710.82
Formelmasse 710.82
Reinheit (%) 98.93%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.