Learn More
S63845, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16499696 50 mg 50 Milligramm
16470689 1 mg 1 Milligramm
16463148 10 mg -
16432646 25 mg 25 Milligramm
16415887 5 mg -
16494436 100 mg 100 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16499696
Marke: Medchem Express HY10074150mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress S63845 is a potent and selective myeloid cell leukemia 1 (MCL1) inhibitor with a Kd of 0.19 nM for human MCL1.
S63845 is a potent and selective myeloid cell leukemia 1 (MCL1) inhibitor with a Kd of 0.19 nM for human MCL1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S63845
Physikalische Form Solid
CAS 1799633-27-4
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C39H37ClF4N6O6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (40.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(Cl)=C(OCCN1CCN(C)CC1)C=C2)=[C@@]2[C@]3=C(C4=CC=C(F)O4)SC5=NC=NC(O[C@H](CC6=C(OCC7=CC=NN7CC(F)(F)F)C=CC=C6)C(O)=O)=C53
Molekulargewicht (g/mol) 829.26
Formelmasse 829.26
Reinheit (%) 96.47%
Güte Research