Learn More
Lonza™ SABM™ Basalmedium für das Wachstum von Epithelzellen der kleinen Atemwege
Artikelnummer. 11665420
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11665420
Marke: Lonza™ CC3119
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Basalmedium-Komponente im vollständigen SAGM™ Wachstumsmedium für Epithelzellen der kleinen Atemwege BulletKit™ (Katalognummer CC-3118), das aus Basalmedium und Supplementen in einer gemeinsamen Packung besteht.
  • Basalmedium.
  • Komponente im vollständigen SAGM™ Wachstumsmedium für Epithelzellen der kleinen Atemwege BulletKit™ (Katalognummer CC-3118), das aus Basalmedium und Supplementen in einer gemeinsamen Packung besteht.
  • Serumfrei und optimiert für das Wachstum von humanen Epithelzellen der kleinen Atemwege (SAEC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Zellen der Atemwege
Produkttyp Basalmedium
Menge 500 ml
Format 500 ml-Flasche
pH 7,4 bis 7,6
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Vor Licht geschützt bei 2 bis 8 °C lagern