Learn More
Gilson™ Sicherheitsaspirationsstation
Artikelnummer. 17102225 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17102225 EU 1 Stück
17193574 Vereinigtes Königreich -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17102225 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F110744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 €
    2107.35 € / 1 Stück
    Sparen 52.65 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Safe Aspiration Station ist ein eigenständiges motorisiertes Vakuumsystem für die schnelle und einfache Aspiration biologischer Flüssigabfälle.Die Station bietet eine einstellbare Ansauggeschwindigkeit und Griffe.Ideal für die Absaugung und Entsorgung von kontaminierten oder gefährlichen Flüssigkeiten bei ELISA-Tests, in Zellkulturen und an anderen Stellen.
Sicher und kontaminationsfrei
  • Geschlossene, eigenständige Vorrichtung zur Vermeidung von Kontaminationsgefahren
  • Alle mit Flüssigkeiten in Kontakt stehenden Teile sind vollständig autoklavierbar
  • Ausgestattet mit einer Füllstandsüberwachung, um das Überlaufen von Flüssigkeiten zu verhindern
  • Verfügt über einen hydrophoben Inline-Filter, der Aerosole zur sicheren Entsorgung abfängt
Anpassungsfähig
  • Verschiedene Adapter mitgeliefert, die am Handbediener angebracht werden
  • Einstellbarer Ansaugpegel, der durch eine LEDs-Anzeige dargestellt wird
  • Das modulare Design ermöglicht eine schnelle und genaue Ansaugung von Flüssigkeiten
Praktisch
  • Einfach auf einem Tisch oder in Gehäusen mit laminarer Luftströmung zu bedienen
  • Immer einsatzbereit durch einfaches Drücken der Taste am Handbediener
  • Der ergonomische Handbediener kann am Flaschengriff aufbewahrt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Abgabegeschwindigkeit 17 ml/s.
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie MLH-Produktlinie
Sterilität Unsteril
Typ Motorisiertes Vakuum
Volumen (metrisch) 4 l
Steckertyp EU