Learn More
Sartorius Safe-Cone Filter
Verhindern eine Kontamination der Proben und Pipetten durch Aerosole oder Flüssigkeiten. Sartorius Safe-Cone Filter sind einzigartige, austauschbare Filter aus Polyethylen, die gleichzeitig die Effizienz beim Pipettieren sowie die Integrität der Proben erhöhen. Erhältlich in den Ausführungen Standard und Plus für verschiedene Laboranwendungen.
40.30 € - 50.95 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10552673
|
Sartorius
721008 |
2.51 mm | Standard | Allgemeine Anwendungen | 100 μl-Pipette |
40.30 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10708082
|
Sartorius
721005 |
6.73 mm | Standard | Allgemeine Anwendungen | 5000 μl-Pipette |
50.95 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10287822
|
Sartorius
721017 |
3.15 mm | Plus | Radioaktive Arbeit, Zellkultur, bakterielle und virologische Arbeit, Molekularbiologie | 200/300 μl-Pipette |
50.20 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10512845
|
Sartorius
721007 |
3.15 mm | Standard | Allgemeine Anwendungen | 100 μl-Pipette |
50.95 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10529642
|
Sartorius
721014 |
1.83 mm | Standard | Allgemeine Anwendungen | 20/50 μl-Pipette |
45.35 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10043461
|
Sartorius
721006 |
5.33 mm | Standard | Allgemeine Anwendungen | 1000/1200 μl-Pipette |
50.80 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10080482
|
Sartorius
721016 |
5.33 mm | Plus | Radioaktive Arbeit, Zellkultur, bakterielle und virologische Arbeit, Molekularbiologie | 1000 μl-Pipette |
49.50 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10004042
|
Sartorius
721018 |
2,51 mm | Plus | Radioaktive Arbeit, Zellkultur, bakterielle und virologische Arbeit, Molekularbiologie | 200/300 μl-Pipette |
50.20 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10217782
|
Sartorius
721015 |
6,73 mm | Plus | Radioaktive Arbeit, Zellkultur, bakterielle und virologische Arbeit, Molekularbiologie | 5.000 μl-Pipette |
50.20 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Schutz für Pipetten und Proben- Wirkt als letzte Barriere für die inneren Komponenten der Pipette
- Schützt die Pipette und die Probe vor Kontamination
- Verlängert die Lebensdauer der Pipetten und senkt die Wartungshäufigkeit
- Kostengünstige, austauschbare Filter aus Polyethylen
- Standardmäßige Safe-Cone Filter: Für allgemeine Anwendungen und für die gleiche Art von Arbeit wie der Plus-Filter, muss aber häufiger gewechselt werden
- Plus Safe-Cone-Filter: Selbstdichtende Filter für anspruchsvollere Anwendungen wie Arbeiten mit radioaktivem Material, Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren und Molekularbiologie
- Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Anwendung und der Probe ab
- Sollte täglich (oder nach 50 bis 250 Pipettieren) oder sofort bei Übersaugen gewechselt werden
- Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, sollten zum Filterwechsel Pinzetten verwendet werden
- Vor der Montage eines neuen Filters den Spitzenkonus außerdem mit Ethanol (70 %) reinigen.
Spezifikation
Weiß | |
Polyethylen | |
50/Pckg. |