Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ BioBased Microtube
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200113572 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reinheits- oder Qualitätsgrad unitSize
30560021 0.5 mL Eppendorf Quality 500 Stück
30560023 0.5 mL PCR Clean 500 Stück
30560020 1.5 mL Eppendorf Quality 1000 Stück
30560024 1.5 mL PCR Clean 1000 Stück
30560025 2.0 mL Eppendorf Quality 1000 Stück
30560022 2.0 mL PCR Clean 1000 Stück
6 options
Artikelnummer. 30560021
Marke: Eppendorf™ 0030123042
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
100% bio-based plastic, 0.5 to 2.0 mL tubes feature a unique locking mechanism to protect your sample
  • BioBased (made of 100% bio-based material) varient aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
  • The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes
  • The hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents inadvertent lid opening during incubation and storage
  • Bio-based Polypropylene construction offers robust resistance to chemicals, mechanical stress, and extreme temperatures
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates during extended storage periods
  • The generously sized frosted lid and side surface facilitate easy labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Clear
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (metrisch) 0.5 mL
Farbe Clear
Material Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifugation
Anzahl pro Packung 500
Verpackung Resealable Bags
Temperaturbereich (metrisch) -86°C to +100°C
Sterilität Non-sterile
Reinheits- oder Qualitätsgrad Eppendorf Quality
Graduated Yes
Verschlusstyp Safe-lock Lid
Bodenform Conical
Max. RZB 30,000 g
Menge 500
Umweltfreundliche Eigenschaften Made From 100 % Renewable Resources
Form Cylindrical
Produkttyp Microtube