Learn More
Roetzmeier™ Sicherheitskanne mit 1,25 in.-Schraubverschluss
Artikelnummer. 10504362
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10504362 1 l -
10085761 2 l 1 Stück
10527711 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10504362 Lieferant Roetzmeier™ Lieferanten-Nr. 01K
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die hochwertige Sicherheitskanne dient zur sicheren Lagerung von Lösungsmitteln.
  • Maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
  • Aus Edelstahl 316
  • Dichtungen aus PTFE
  • Explosionsgeschützt durch Flammenfalle und Druckreglerventil
  • Leitfähig – kann mit jedem beliebigen Teil der Kanne verbunden werden
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Verwenden Sie das Zubehör D125 (Dosiervorrichtung 1,25 Zoll), um Flüssigkeiten sicher zu dosieren
  • Verwenden Sie das Zubehör TR1 (Trichter), um die Kanne bequem zu füllen
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Beschreibung Edelstahl mit PTFE-Dichtung und pulverbeschichtetem Aluminiumgriff
Kapazität (metrisch) 1 l
Zur Verwendung mit (Geräte) D125, TR1
Material Edelstahl
Ausführung Elektropoliert
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Form Rund
Dicke (angloamerikanisch) 0,024 in.
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,6 in.
Höhe (metrisch) 218 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 4 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 61 cm (1,1 in.)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 101 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 28 mm
Außendurchmesser (metrisch) 111 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1,4 lb.
Gewicht (metrisch) 0,656 kg