Learn More
Roetzmeier™ Sicherheitskanne mit 1,25 in.-Schraubverschluss
Die hochwertige Sicherheitskanne dient zur sicheren Lagerung von Lösungsmitteln.
N.V. - 271.50 €
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Beschreibung | Edelstahl mit PTFE-Dichtung und pulverbeschichtetem Aluminiumgriff |
Zur Verwendung mit (Geräte) | D125, TR1 |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10504362
|
Roetzmeier™
01K |
1 l |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10085761
|
Roetzmeier™
02K |
2 l |
271.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10527711
|
Roetzmeier™
05K |
5 l |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
- Aus Edelstahl 316
- Dichtungen aus PTFE
- Explosionsgeschützt durch Flammenfalle und Druckreglerventil
- Leitfähig – kann mit jedem beliebigen Teil der Kanne verbunden werden
- Ergonomisches Griffdesign
- Verwenden Sie das Zubehör D125 (Dosiervorrichtung 1,25 in.), um Flüssigkeiten sicher zu dosieren
- Verwenden Sie das Zubehör TR1 (Trichter), um die Kanne bequem zu füllen
Spezifikation
Ja | |
Edelstahl mit PTFE-Dichtung und pulverbeschichtetem Aluminiumgriff | |
Edelstahl | |
200 °C | |
0,024 in. | |
61 cm (1,1 in.) |
Schraubverschluss | |
D125, TR1 | |
Elektropoliert | |
Rund | |
0,6 mm | |
28 mm |