Learn More
Roetzmeier™ Sicherheitskanister mit selbstschließender 1,5 in.-Dosiervorrichtung
Artikelnummer. 10251981
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10251981 10 l 1 Stück
10361392 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10251981 Lieferant Roetzmeier™ Lieferanten-Nr. 10KD
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der hochwertige Sicherheitskanister dient zur sicheren Lagerung und Handhabung von Lösungsmitteln.
  • Maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
  • Dosiervorrichtung für die Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
  • Aus Edelstahl 316
  • Dichtungen aus PTFE
  • Explosionsgeschützt durch Flammenfalle und Druckreglerventil
  • Selbstschließende Dosiervorrichtung
  • Leitfähig – kann mit jedem beliebigen Teil des Kanisters verbunden werden
  • Platzsparende Form
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Verwenden Sie das Zubehör TR2 (Trichter) oder TRV2 (Trichter mit Überlaufschutz), um den Behälter bequem zu füllen
  • Verwenden Sie das Zubehör A15 (Ausguss 1,5 Zoll), um Flüssigkeiten zu dosieren
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Dosiervorrichtung
Beschreibung Edelstahl mit PTFE-Dichtung und Griff aus Edelstahl
Kapazität (metrisch) 10 l
Zur Verwendung mit (Geräte) K150, A15, TR2, TR2V
Material Edelstahl
Ausführung Elektropoliert
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Form Rechteckig
Dicke (angloamerikanisch) 0,032 in.
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Abmessungen 130 x 280 x 380 mm
Höhe (angloamerikanisch) 15 in.
Höhe (metrisch) 380 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1,6 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 40 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 5,5 lb.
Gewicht (metrisch) 2,501 kg