Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsschliffe, Kern mit Bund
DURAN™ Sicherheitsschliffe bei erhöhten Anforderungen an die Sicherheit.
Marke:  DWK Life Sciences 286181908
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15876901
  • 93.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schliffsicherungen durch unsere KECK™-Produkte sind bekannt und bewährt. Bei erhöhten Anforderungen an die Sicherheit, zum Beispiel beim Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden, gewährleisten DURAN™ Sicherheitsschliffe sehr guten Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung. Darüber hinaus bieten DURAN™ Sicherheitsschliffe auch ein System zum Lösen festsitzender Verbindungen. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.Die DURAN™ Kerne mit Bund sind zu diesem Zweck mit einem zusätzlich angeformten Glasring ausgeführt.
  • Kern mit Bund und zusätzlich angeformten Glasring verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Schliffverbindung
  • Festsitzender Schliffverbindungen können hier leichter gelöst werden. Die Gefahr von Glasbruch und einhergehenden Risiken wird dadurch minimiert.
  • Verbau in Apparaturen zum Umgang mit Gefahrstoffen oder beim Arbeiten mit Druckunterschieden.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Mit Kranz
1,8 mm
Einsatz in Geräten zum Umgang mit gefährlichen Stoffen oder zum Arbeiten mit Druckunterschieden im hohen Vakuumbereich; für das Arbeiten unter erhöhten Sicherheitsanforderungen; Installation in Glasvorrichtungen und -geräte
17 mm