Learn More
SAG, MedChemExpress
Beschreibung
SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | SAG |
| CAS | 912545-86-9 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H28ClN3OS |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 38 mg/mL (77.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 490.06 |
| Formelmasse | 490.06 |
| Mehr anzeigen |