Learn More
Lonza™ SAGM™ Wachstumsmedium für Epithelzellen der kleinen Atemwege SingleQuots™ Supplemente und Wachstumsfaktoren
Artikelnummer. 11645490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
BPE: 2,0 ml, Insulin: 0,5 ml, Hydrocortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, Retinsäure: 0,5 ml, fettsäurefreies BSA: 5 ml, Transferrin: 0,5 ml, Triiodthyronin: 0,5 ml, Epinephrin: 0,5 ml, hEGF: 38 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11645490 BPE: 2,0 ml, Insulin: 0,5 ml, Hydrocortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, Retinsäure: 0,5 ml, fettsäurefreies BSA: 5 ml, Transferrin: 0,5 ml, Triiodthyronin: 0,5 ml, Epinephrin: 0,5 ml, hEGF: 38 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11645490 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. CC4124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00 €
    289.74 € / 1 Stück
    Sparen 202.26 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kit mit Supplementen und Wachstumsfaktoren für die Verwendung mit Basalmedium für Epithelzellen der kleinen Atemwege.
  • Separat erhältliches SingleQuot™ Kit zur Ergänzung des Basalmediums.
  • Teil des vollständigen SAGM™ Wachstumsmedium für Epithelzellen der kleinen Atemwege BulletKit™ (Katalognummer CC-3118), das aus Basalmedium und Supplementen in einer gemeinsamen Packung besteht.
  • Serumfrei und optimiert für das Wachstum von humanen Epithelzellen der kleinen Atemwege (SAEC).
  • Enthält Folgendes:
    • 1 x Fläschchen mit orangefarbener Kappe mit BPE, 2,0 ml
    • 1 x Fläschchen mit violetter Kappe mit Insulin, 0,5 ml
    • 1 x Fläschchen mit naturfarbener Kappe mit Hydrocortison, 0,5 ml
    • 1 x Fläschchen mit roter Kappe mit GA-1000, 0,5 ml
    • 1 x bernsteinfarbenes Fläschchen mit Retinsäure, 0,5 ml
    • 1 x Flasche mit fettsäurefreiem BSA, 5 ml
    • 1 x Fläschchen mit naturfarbener Kappe mit Transferrin, 0,5 ml
    • 1 x bernsteinfarbenes Fläschchen mit Triiodthyronin, 0,5 ml
    • 1 x bernsteinfarbenes Fläschchen mit Epinephrin, 0,5 ml
    • 1 x Fläschchen mit grüner Kappe mit hEGF, 0,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Zellen der Atemwege
Produkttyp Supplements und Wachstumsfaktoren
Menge BPE: 2,0 ml, Insulin: 0,5 ml, Hydrocortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, Retinsäure: 0,5 ml, fettsäurefreies BSA: 5 ml, Transferrin: 0,5 ml, Triiodthyronin: 0,5 ml, Epinephrin: 0,5 ml, hEGF: 38 ml
Inhalt und Lagerung BPE, Insulin, Hydrocortison, GA-1000, Retinsäure, fettsäurefreies BSA, Transferrin, Triiodthyronin, Epinephrin, hEGF