Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Mikrospatel
Die doppelt abgeflachten Seiten erzeugen keine Kratzer auf Flächen
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069294
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Doppelte flache Enden zerkratzen die Oberflächen nicht
- Beschichtete Oberflächen verhindern Probenansammlung
- ProbenansammlungRostfreier Nickel-Stahl
- Zwei PTFE-beschichtete flache Spatelenden: ein konisch zulaufendes Ende mit ca 1/16 in. Breite (1.6 mm)
- Abmessungen der Schaufeln: 1 3/4 l × 1/4 in. (44 x 6 mm) an der breitesten Stelle
Spezifikation
Rundes Ende, konisches Ende | |
Mikrospatel | |
1,75 in. | |
4,44 cm | |
0,6 cm | |
Nickel-Edelstahl | |
20,32 cm |
PTFE | |
Für die Verwendung unter den schwersten Laborbedingungen zur Handhabung von chemisch aktiven Stoffen | |
8 in. | |
0,25 in | |
An einem Ende abgerundet und an den anderen Enden auf 0.16 cm W verjüngt | |
Spitz zulaufend |