Learn More
MedChemExpress Sakuranetin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 286.28 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 2957-21-3 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 125 mg/mL (436.64 mM) |
| Ziel | Fungal |
| Menge | 10 mg |