Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salbutamol Hemisulfat, 98 %
Artikelnummer. 15443913 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15443913 1 g 1 Gramm
15565196 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15443913
Marke: Thermo Scientific Chemicals 456460010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51022-70-9
Summenformel C13H21NO3·1/2H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 288.35
InChI-Schlüssel OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
PubChem CID 9884233
IUPAC-Name 4-[2-(tert-Butylamino)-1-Hydroxyethyl]-2-(Hydroxymethyl)phenol;Schwefelsäure
SMILES CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salbutamol hemisulfate
Schmelzpunkt 180,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 288.35
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salbutamol hemisulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.