Learn More
Salicylsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073474 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11438802 250 g 250 Gramm
10122590 500 g 500 Gramm
10284440 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11438802
Marke: Fisher Chemical S/0280/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002439
InChI-Schlüssel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Schmelzpunkt 158°C
Farbe Weiß
pH 3.6
Siedepunkt 211°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 250 g
Formelmasse 138.12g/mol
Dampfdruck 0.3mbar 95
Physikalische Form Fest