Learn More
Salicylsäure, Natriumsalz, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salicylic acid, sodium salt |
| Azidität | 2 ml 0,01 N NaOH max. |
| Schmelzpunkt | 200,0 °C |
| Farbe | Braun bis Braun-Rot |
| Verlust bei Trocknung | Max. 0,5 % (1 g, 105 °C) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | 2-(HO)C6H4CO2Na |
| Menge | 1kg |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Salicylic acid, sodium salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.