missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salinomycin, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200102202
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16462747

Marke: Medchem Express HY15597

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.

Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Salinomycin
Physikalische Form Solid
CAS 53003-10-4
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H70O11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Procoxacin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 36.7 mg/mL (48.87 mM)
SMILES [H][C@]1([C@](C)(CC2)O[C@]32[C@H](O)C=C[C@]4(O[C@]([H])([C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@]5([H])O[C@]([C@@H](CC)C(O)=O)([H])CC[C@@H]5C)=O)[C@@H](C)C[C@H]4C)O3)CC[C@@](CC)(O)[C@H](C)O1
Molekulargewicht (g/mol) 751.0
Formelmasse 751.0
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt