Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salmeterol-Xinafoat
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salmeterol xinafoate |
| Schmelzpunkt | 126.0°C to 128.0°C |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol |
| Formelmasse | 603.75 |