Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salmeterol-Xinafoat
Artikelnummer. p-7084045 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15793457
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462171000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94749-08-3
Summenformel C36H45NO7
Molekulargewicht (g/mol) 603.76
MDL-Nummer MFCD00897708
InChI-Schlüssel XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYNA-N
Synonym salmeterol xinafoate, salmetedur, arial, serevent diskus, asmerole, betamican, dilamax, inaspir, ultrabeta, beglan
PubChem CID 56801
IUPAC-Name 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid; 4-(1-hydroxy-2-{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino}ethyl)-2-(hydroxymethyl)phenol
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O.OCC1=CC(=CC=C1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salmeterol xinafoate
Schmelzpunkt 126.0°C to 128.0°C
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formelmasse 603.75