Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
Description
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Menge | 5 mg |
| Beschreibung | Blassbraun |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Formelmasse | 479,81g/mol |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Produkttyp | Apoptosis Reagent |
| Form | Pulver |
| InChI-Schlüssel | LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.