Learn More
Salubrinal, MedChemExpress
Description
Salubrinal is a cell-permeable and selective inhibitor of eIF2α dephosphorylation. Salubrinal acts as a dual-specificity phosphatase 2 (Dusp2) inhibitor and suppresses inflammation in anti-collagen antibody-induced arthritis. Salubrinal has antiviral activity against HSV-1 and inhibits dephosphorylation of eIF2α mediated by the HSV-1 protein ICP34.5.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Salubrinal |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 405060-95-9 |
| Farbe | Light Brown |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H17Cl3N4OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (104.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC(NC(NC1=CC=CC2=C1N=CC=C2)=S)C(Cl)(Cl)Cl)/C=C/C3=CC=CC=C3 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?