Learn More
Novus Biologicals™ SAMD8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-30871-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30066834
  • 702.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SAMD8 Polyclonal antibody specifically detects SAMD8 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SAMD8
Polyclonal
Western Blot : 5-10 μg/mL, ELISA
FLJ25082, SAM domain-containing protein 8, SMSr, sphingomyelin synthase related, sphingomyelin synthase-related protein 1, sterile alpha motif domain containing 8, Sterile alpha motif domain-containing protein 8
Full-length recombinant SAMD8 protein
100 μg
Lipid and Metabolism
142891
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Phosphate buffered saline
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation