Learn More
Novus Biologicals™ SAMD8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00 € - 702.00 €
Spezifikation
| Antigen | SAMD8 |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot : 5-10 μg/mL, ELISA |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30066992
|
Novus Biologicals™
NBP3-30871-25ug |
25 μg |
213.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30066834
|
Novus Biologicals™
NBP3-30871-100ug |
100 μg |
702.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
SAMD8 Polyclonal antibody specifically detects SAMD8 in Human samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpezifikation
| SAMD8 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| Phosphate buffered saline | |
| 142891 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot : 5-10 μg/mL, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FLJ25082, SAM domain-containing protein 8, SMSr, sphingomyelin synthase related, sphingomyelin synthase-related protein 1, sterile alpha motif domain containing 8, Sterile alpha motif domain-containing protein 8 | |
| Full-length recombinant SAMD8 protein | |
| Ammonium sulfate precipitation |