Learn More
Sand, zur Analyse, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10340494 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10340494 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10619014 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
13468538 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10340494 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393300010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230.0°C
Chemischer Name oder Material Sand
Schmelzpunkt 1610.0°C
Farbe Beige bis Grau
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel SiO2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 60.08
Güte Analytisch