Spezifikation
| Siedepunkt | 2230 °C |
| Schmelzpunkt | 1610 °C |
| Farbe | Beige |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 3 kg |
| Formelmasse | 60.08g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |