Learn More
Sand, reinst, SLR, Ottawa, 20 bis 30 mesh, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073478 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10355482
Marke: Fisher Chemical S/0365/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
1kg, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Schmelzpunkt 1610°C
Farbe Beige
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 60.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter